1H-Pirrolo[2,3-d]piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5493-1G
OR5493-5G
OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5493-1G
APOSOR5493-5G
APOSOR5493-25G
1H-Pirrolo[2,3-d]piridina 98%
1H-Pirrolo[2,3-d]piridina
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 132 °C/0,22mmHg Pto. de fusión: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00955936 Núm. CAS: 271-34-1 |