1-Iodononano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5499-25G OR5499-500G
APOSOR5499-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5499-25G APOSOR5499-500G
1-Iodononano
1-Iodononano
Formula: C₉H₁₉I
Pto. Ebullición: 106…108 °C/8mmHg
Densidad: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001107
Núm. CAS: 4282-42-2
EINECS: 224-286-3