7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Imidazo[1,2-a]pyridin-7-amine
OR55000-250MG OR55000-1G
APOSOR55000-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR55000-250MG APOSOR55000-1G
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052644
Núm. CAS: 421595-81-5