2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyrazine
OR55001-1G OR55001-5G
APOSOR55001-1GEA 592 EUR
APOSOR55001-1G APOSOR55001-5G
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₃N₃
MW: 151,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11898940
Núm. CAS: 1176768-41-4