Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55003-1G OR55003-5G
APOSOR55003-1GEA 176 EUR
APOSOR55003-1G APOSOR55003-5G
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Pentan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. de fusión: 60…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12401615
Núm. CAS: 1211764-55-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III