Carbamato de terc-butilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 0 EUR
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
Carbamato de terc-butilo 98%
Carbamato de terc-butilo
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007962
Núm. CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR