Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55009-1G OR55009-5G OR55009-250MG
APOSOR55009-1GEA 0 EUR
APOSOR55009-1G APOSOR55009-5G APOSOR55009-250MG
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer 97%
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formula: C₁₈H₃₀Ir₂O₂
Pto. de fusión: 154…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08459360
Núm. CAS: 12148-71-9