4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR5501-5G OR5501-100G OR5501-25G
APOSOR5501-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5501-5G APOSOR5501-100G APOSOR5501-25G
4-(Boc-amino)cyclohexanone 98%
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798168
Núm. CAS: 179321-49-4