2-Cloro-5-nitrotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene
OR5503-25G OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA 0 EUR
APOSOR5503-25G APOSOR5503-500G
2-Cloro-5-nitrotolueno
2-Cloro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041430
Núm. CAS: 13290-74-9