2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)-5-methylpyrimidine hydrochloride
OR55033-1G OR55033-250MG
APOSOR55033-1GEA 481 EUR
APOSOR55033-1G APOSOR55033-250MG
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22196490
Núm. CAS: 1384430-75-4