5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55035-1G OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA 50.9 EUR
APOSOR55035-1G APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 167 °C/9,75mmHg
Pto. de fusión: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408022
Núm. CAS: 22934-51-6