1-Chloro-2-naphthol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55036-1G OR55036-25G OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55036-1G APOSOR55036-25G APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Formula: C₁₀H₇ClO
Pto. Ebullición: 157 °C/15,75mmHg
Pto. de fusión: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00997084
Núm. CAS: 633-99-8