N-(1-Naphthyl)formamide 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55038-25G OR55038-5G
APOSOR55038-25GEA 275 EUR
APOSOR55038-25G APOSOR55038-5G
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
N-(1-Naphthyl)formamide
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,20 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086455
Núm. CAS: 6330-51-4