4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 65.4 EUR
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313.98 g/mol
Pto. de fusión: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00667763
Núm. CAS: 18511-71-2