4,5-Dihidrotiofen-3(2H)-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
OR5506-100G OR5506-25G OR5506-5G
APOSOR5506-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5506-100G APOSOR5506-25G APOSOR5506-5G
4,5-Dihidrotiofen-3(2H)-ona
4,5-Dihidrotiofen-3(2H)-ona
Formula: C₄H₆OS
MW: 102,16 g/mol
Pto. Ebullición: 175 °C
Densidad: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005412
Núm. CAS: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9