(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 79.9 EUR
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Densidad: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077692
Núm. CAS: 70111-05-6