Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 26.1 EUR
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00449457
Núm. CAS: 53662-83-2