1-(Bencil)pirrolidin-2-ona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55077-100G
OR55077-500G
APOSOR55077-100GEA
163
EUR
APOSOR55077-100G
APOSOR55077-500G
1-(Bencil)pirrolidin-2-ona 99%
1-(Bencil)pirrolidin-2-ona
Formula:
C₁₁H₁₃NO Densidad: 1,095 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003195 Núm. CAS: 5291-77-0 |