Anhídrido citraconico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methylfuran-2,5-dione
OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Anhídrido citraconico 99%
Anhídrido citraconico
Formula: C₅H₄O₃
Pto. Ebullición: 213…215 °C
Pto. de fusión: 44475 °C
Densidad: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005522
Núm. CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III