Tigloyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55081-1G OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA 97.8 EUR
APOSOR55081-1G APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Formula: C₅H₇ClO
Pto. Ebullición: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00800725
Núm. CAS: 35660-94-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II