2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
OR55088-100G OR55088-25G
APOSOR55088-100GEA 244 EUR
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formula: C₂₅H₃₃P
MW: 364,513 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094577
Núm. CAS: 251320-86-2