2,4-Dicloro-3-nitrofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dicloro-3-nitrofenol
2,4-Dicloro-3-nitrofenol
Formula: C₆H₃Cl₂NO₃
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059572
Núm. CAS: 38902-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III