6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55104-100MG OR55104-250MG OR55104-1G
APOSOR55104-100MGEA 105 EUR
APOSOR55104-100MG APOSOR55104-250MG APOSOR55104-1G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15071436
Núm. CAS: 1021859-29-9