Eicosanedioic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Icosanedioic acid
OR55106-5G OR55106-10G
APOSOR55106-5GEA 68.3 EUR
APOSOR55106-5G APOSOR55106-10G
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
Formula: C₂₀H₃₈O₄
Pto. Ebullición: 234 °C
Pto. de fusión: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059627
Núm. CAS: 2424-92-2