4,4''-Diyodo-p-terfenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 212 EUR
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diyodo-p-terfenilo 98%
4,4''-Diyodo-p-terfenilo
Formula: C₁₈H₁₂I₂
Pto. de fusión: 328 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 19053-14-6