1-Pentino 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5512-100G OR5512-25G
APOSOR5512-100GEA 176 EUR
APOSOR5512-100G APOSOR5512-25G
1-Pentino 99%
1-Pentino
Formula: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Pto. Ebullición: 39…41 °C
Pto. de fusión: –106 to –105 °C
Densidad: 0,691 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009469
Núm. CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 3295
ADR: 3,II