4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulphonate, N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate
OR55120-1G OR55120-5G
APOSOR55120-1GEA 125 EUR
APOSOR55120-1G APOSOR55120-5G
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Formula: C₁₃H₁₃NO₄S
MW: 279,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043164
Núm. CAS: 82228-89-5