(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55131-1G OR55131-5G OR55131-25G OR55131-10G
APOSOR55131-1GEA 0 EUR
APOSOR55131-1G APOSOR55131-5G APOSOR55131-25G APOSOR55131-10G
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Formula: C₁₀H₁₉BO₃
Pto. Ebullición: 50 °C/0,3mmHg
Densidad: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86,7 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09998813
Núm. CAS: 1201905-61-4