BAPTA tetramethyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55133-1G OR55133-5G
APOSOR55133-1GEA 37.7 EUR
APOSOR55133-1G APOSOR55133-5G
BAPTA tetramethyl ester 98%
BAPTA tetramethyl ester
Formula: C₂₆H₃₂N₂O₁₀
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00532664
Núm. CAS: 125367-34-2