Cianoacetato de terc-butilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-cyanoacetate
OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 78.3 EUR
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
Cianoacetato de terc-butilo
Cianoacetato de terc-butilo
Formula: C₇H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 67…68 °C
Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001938
Núm. CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7