1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55149-1G OR55149-5G OR55149-10G
APOSOR55149-1GEA 31.9 EUR
APOSOR55149-1G APOSOR55149-5G APOSOR55149-10G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₂₄H₆Br₂O₆
Pto. de fusión: 360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870875
Núm. CAS: 118129-60-5