4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55150-25G OR55150-5G OR55150-1G
APOSOR55150-25GEA 88.6 EUR
APOSOR55150-25G APOSOR55150-5G APOSOR55150-1G
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234197
Núm. CAS: 4472-45-1