3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
OR55160-100G OR55160-25G
APOSOR55160-100GEA 212 EUR
APOSOR55160-100G APOSOR55160-25G
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Densidad: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191883
Núm. CAS: 58885-58-8