6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55165-10G
OR55165-1G
OR55165-5G
APOSOR55165-10GEA
151
EUR
APOSOR55165-10G
APOSOR55165-1G
APOSOR55165-5G
6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
6-Bromo-2-chloroquinazoline
Formula:
C₈H₄BrClN₂ MW: 243.4900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09261000 Núm. CAS: 882672-05-1 |