Octadeciltrimetoxisilano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(octadecil)silano
OR55171-25G OR55171-100G
APOSOR55171-25GEA 27.7 EUR
APOSOR55171-25G APOSOR55171-100G
Octadeciltrimetoxisilano 95%
Octadeciltrimetoxisilano
Formula: C₂₁H₄₆O₃Si
MW: 374.68 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C
Pto. de fusión: 16…17 °C
Densidad: 0.885 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043060
Núm. CAS: 3069-42-9