5-Bromo-1,3-benzodioxol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR55178-100G OR55178-500G
APOSOR55178-100GEA 36.4 EUR
APOSOR55178-100G APOSOR55178-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxol 95%
5-Bromo-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 85…86 °C/1mmHg
Densidad: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005821
Núm. CAS: 2635-13-4