4-Pentin-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Pentyn-5-ol
OR5518-5G
OR5518-25G
OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA
21.9
EUR
APOSOR5518-5G
APOSOR5518-25G
APOSOR5518-100G
4-Pentin-1-ol 95%
4-Pentin-1-ol
Formula:
C₅H₈O MW: 84.12 g/mol Pto. Ebullición: 154…155 °C Densidad: 0.904 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 62 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002974 Núm. CAS: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |