1H-Imidazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55181-1G OR55181-5G
APOSOR55181-1GEA 125 EUR
APOSOR55181-1G APOSOR55181-5G
1H-Imidazole-4-carbonitrile
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233358
Núm. CAS: 57090-88-7