4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55186-1G OR55186-25G OR55186-5G
APOSOR55186-1GEA 139 EUR
APOSOR55186-1G APOSOR55186-25G APOSOR55186-5G
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09759031
Núm. CAS: 397308-78-0