2-Pentin-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5519-25G OR5519-100G
APOSOR5519-25GEA 56.7 EUR
APOSOR5519-25G APOSOR5519-100G
2-Pentin-1-ol
2-Pentin-1-ol
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 154 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040915
Núm. CAS: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3,III