(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR55190-1G OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA 79.9 EUR
APOSOR55190-1G APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839858
Núm. CAS: 74892-81-2