Boc-L-β-homovaline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-L-β-leucine, Boc-β-HoVal-OH, Boc-β-HomoVal-OH, (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR55192-5G
APOSOR55192-5GEA 144 EUR
APOSOR55192-5G
Boc-L-β-homovaline 98%
Boc-L-beta-homovaline
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,292 g/mol
Pto. de fusión: 115…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076232
Núm. CAS: 183990-64-9