Boc-D-trans-Hyp-OMe
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 192 EUR
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09954932
Núm. CAS: 135042-17-0