Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethanol
OR55194-100G OR55194-1KG OR55194-500G
APOSOR55194-100GEA 94.8 EUR
APOSOR55194-100G APOSOR55194-1KG APOSOR55194-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Diethylene glycol monobenzyl ether
Formula: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196.25 g/mol
Densidad: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029649
Núm. CAS: 2050-25-1