2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55195-1G OR55195-5G
APOSOR55195-1GEA 31.9 EUR
APOSOR55195-1G APOSOR55195-5G
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrNO₄
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13688997
Núm. CAS: 38876-67-4