trans-4-Hydroxycinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 213 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Formula: C₉H₈O₃
Pto. de fusión: 214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004399
Núm. CAS: 501-98-4