Ciclopentilmetil éter 99% estabilizado
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55202-1L OR55202-2.5L OR55202-500ML
APOSOR55202-1LEA 94.4 EUR
APOSOR55202-1L APOSOR55202-2.5L APOSOR55202-500ML
Ciclopentilmetil éter 99% estabilizado
Ciclopentilmetil éter
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C
Pto. de fusión: –134 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276401
Núm. CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II