4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-6-azaindole
OR55213-1G OR55213-5G
APOSOR55213-1GEA 108 EUR
APOSOR55213-1G APOSOR55213-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16657181
Núm. CAS: 1188313-15-6