4-tert-Butylphthalonitrile

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 4-(tert-Butyl)phthalonitrile, 4-tert-Butyl-1,2-dicyanobenzene

OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 510 EUR
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-tert-Butylphthalonitrile
4-tert-Butylphthalonitrile
Formula: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060112
Núm. CAS: 32703-80-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR