5,6-Dimethoxynicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR55218-100MG OR55218-1G OR55218-250MG
APOSOR55218-100MGEA 198 EUR
APOSOR55218-100MG APOSOR55218-1G APOSOR55218-250MG
5,6-Dimethoxynicotinic acid
5,6-Dimethoxynicotinic acid
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12401642
Núm. CAS: 76470-34-3